Chloroform-[D1] für die Kernresonanzspektroskopie

Lieferant: LABC LABORTECHNIK
Achtung

Synonyme: Trichlormethan-D1, Chloroform-D

CCL3D500 CCL3D500AG
LBCLCCL3D500EA 0 EUR
LBCLCCL3D500 LBCLCCL3D500AG
Chloroform-[D1] für die Kernresonanzspektroskopie
Chloroform-[D1]
Formel: CDCl₃
Molecular Weight: 120,38 g/mol
Siedepunkt: 60,8 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –64,1 °C
Dichte: 1,5 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00000827
CAS-Nummer: 865-49-6
EINECS: 212-742-4
UN: 1888
ADR: 6.1,III

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR