Chloroform-[D1] (99,96% D) für die Kernresonanzspektroskopie, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Trichlormethan-D1, Chloroform-D
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
1.02446.0009 1.02446.0100 1.02446.0010 1.02446.0025
1.02446.0009EA 55.3 EUR
1.02446.0009 1.02446.0100 1.02446.0010 1.02446.0025
Chloroform-[D1] (99,96% D) für die Kernresonanzspektroskopie, Sigma-Aldrich®
Chloroform-[D1]
Formel: CDCl₃
Molecular Weight: 120,38 g/mol
Siedepunkt: 60,8 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –64,1 °C
Dichte: 1,5 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00000827
CAS-Nummer: 865-49-6
EINECS: 212-742-4
UN: 1888
ADR: 6.1,III