Methanol-[D3] 99.5 atom % D für die Kernresonanzspektroskopie
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Carbinol-D3, Methylalkohol deuteriert, Methylalkohol-D3, Holzalkohol-D3, Hydroxymethan-D3
300730025 300730100
ACRO300730025EA 89 EUR
ACRO300730025 ACRO300730100
Methanol-[D3] 99.5 atom % D für die Kernresonanzspektroskopie
Methanol-[D3]
Formel: D₃COH
Molecular Weight: 35,02 g/mol
Siedepunkt: 65 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: -98 °C
Dichte: 0,867 g/cm³
Flammpunkt: 12 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00055877
CAS-Nummer: 1849-29-2
EINECS: 217-435-9
UN: 1230
ADR: 3,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.1 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.4 %