Methanol-[D4] 99.8 atom % D + 0.03% (v/v) TMS für die Kernresonanzspektroskopie
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Holzalkohol-D4, Hydroxymethan-D4, Methylalkohol deuteriert, Methylalkohol-D4, Methyl-D3 Alkohol-D, Carbinol-D4
329920050
329920100
329920500
ACRO329920050EA
93.7
EUR
ACRO329920050
ACRO329920100
ACRO329920500
Methanol-[D4] 99.8 atom % D + 0.03% (v/v) TMS für die Kernresonanzspektroskopie
Methanol-[D4]
Formel:
D₃COD Molecular Weight: 36.01 g/mol Siedepunkt: 65,3 Schmelzpunkt: –99 °C Dichte: 0.888 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 12 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00044637 CAS-Nummer: 811-98-3 EINECS: 212-378-6 UN: 1230 ADR: 3 II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless Liquid |
Water | ≤0.05 % (Coulometric) |
D-Enrichment | ≥99.75 % |