Methanol-[D1] 99.0 atom % D NMR
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Methylalkohol deuteriert, Carbinol-D1
299130250 299131000
ACRO299130250EA 54.4 EUR
ACRO299130250 ACRO299131000
Methanol-[D1] 99.0 atom % D NMR
Methanol-[D1]
Formel: CH₃DO
Molecular Weight: 33.03 g/mol
Siedepunkt: 64.5
Schmelzpunkt: –98 °C
Dichte: 0.81 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 12 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00044213
CAS-Nummer: 1455-13-6
EINECS: 215-933-0
UN: 1230
ADR: 3 II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.1 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.0 %