Methanol-[D1], Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Methylalkohol deuteriert, Carbinol-D1

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100

151939-100G 151939-25G
SIAL151939-100GEA 231 EUR
SIAL151939-100G SIAL151939-25G
Methanol-[D1], Sigma-Aldrich®
Methanol-[D1]
Formel: CH₃DO
Molecular Weight: 33.03 g/mol
Siedepunkt: 64.5
Schmelzpunkt: –98 °C
Dichte: 0.81 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 11
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00044213
CAS-Nummer: 1455-13-6
EINECS: 215-933-0
UN: 1230
ADR: 3 II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR