1,2-Dichlorbenzol-[D4] (98% D) für die Kernresonanzspektroskopie
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 1,2-Dichlorobenzene-[²H₄]
321260010 321260050
ACRO321260010EA 87.8 EUR
ACRO321260010 ACRO321260050
1,2-Dichlorbenzol-[D4] (98% D) für die Kernresonanzspektroskopie
1,2-Dichlorbenzol-[D4]
Formel: C₆D₄Cl₂
Molecular Weight: 150,97 g/mol
Siedepunkt: 178 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: -17 °C
Dichte: 1,34 g/cm³
Flammpunkt: 65 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00037106
CAS-Nummer: 2199-69-1
EINECS: 218-606-0
UN: 1591
ADR: 6.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.2 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥97.5 %