Benzol-[D6] (99,6% D), MagniSolv™ für die Kernresonanzspektroskopie, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Cyclohexatrien-D6, Cyclohexatrien deuteriert
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
1.01789.0009
1.01789.0010
1.01789.0100
1.01789.0009EA
107
EUR
1.01789.0009
1.01789.0010
1.01789.0100
Benzol-[D6] (99,6% D), MagniSolv™ für die Kernresonanzspektroskopie, Sigma-Aldrich®
Benzol-[D6]
Formel:
C₆D₆ Molecular Weight: 84,07 g/mol Siedepunkt: 79 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 6,7 °C Dichte: 0,95 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: –11 °C (geschlossener Tiegel) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003010 CAS-Nummer: 1076-43-3 EINECS: 214-061-8 UN: 1114 ADR: 3,II |