Toluol-[D8] 99+ atom % D für die Kernresonanzspektroskopie
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
166390100 166390250
ACRO166390100EA 106 EUR
ACRO166390100 ACRO166390250
Toluol-[D8] 99+ atom % D für die Kernresonanzspektroskopie
Toluol-[D8]
Formel: C₆D₅CD₃
Siedepunkt: 110 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –84 °C
Dichte: 0,94 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 4 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00044638
CAS-Nummer: 2037-26-5
EINECS: 218-009-5
UN: 1294
ADR: 3,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.05 %
D-Enrichment ≥99.0 %