Tetrahydrofuran-[D8] (99,5% D) für die Kernresonanzspektroskopie, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
THF-D8
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
1.13364.0009
1.13364.0010
1.13364.0001
1.13364.0009EA
480
EUR
1.13364.0009
1.13364.0010
1.13364.0001
Tetrahydrofuran-[D8] (99,5% D) für die Kernresonanzspektroskopie, Sigma-Aldrich®
Tetrahydrofuran-[D8]
Formel:
C₄D₈O Molecular Weight: 80.04 g/mol Siedepunkt: 65 Schmelzpunkt: –108 °C Dichte: 0.98 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: –17 °C (geschlossener Tiegel) Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00044238 CAS-Nummer: 1693-74-9 EINECS: 216-898-4 UN: 2056 ADR: 3 |