Pyridin-[D5] (100% D) für die Kernresonanzspektroskopie
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Pyridine-[²H₅]
176170010 176170100 176170250
ACRO176170010EA 41.7 EUR
ACRO176170010 ACRO176170100 ACRO176170250
Pyridin-[D5] (100% D) für die Kernresonanzspektroskopie
Pyridin-[D5]
Formel: C₅D₅N
Molecular Weight: 84,06 g/mol
Siedepunkt: 114,4 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –41 °C
Dichte: 1,05 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 20 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00044639
CAS-Nummer: 7291-22-7
EINECS: 230-720-2
UN: 1282
ADR: 3,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Liquid
Water ≤0.02 % (Coulometric)
D-Enrichment ≥99.95 %
GC ≥98.5 %
Stabilizer Copper