Wasserstoffperoxid 30%, (Perhydrol®) EMSURE® ISO zur Analyse, Supelco®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Hydrogenperoxid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
1.07209.0250
1.07209.1000
1.07209.2500
1.07209.0500
1.07209.0250EA
27.53
EUR
1.07209.0250
1.07209.1000
1.07209.2500
1.07209.0500
Wasserstoffperoxid 30%, (Perhydrol®) EMSURE® ISO zur Analyse, Supelco®
Wasserstoffperoxid
Formel:
H₂O₂ Molecular Weight: 34,01 g/mol Siedepunkt: ∼107 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –25,7 °C Dichte: 1,11 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011333 CAS-Nummer: 7722-84-1 EINECS: 231-765-0 UN: 2014 ADR: 5.1 (8),II |
Spezifikation Testergebnisse
Assay (Manganometric) | 30% min. |
Color | 10 Hazen max. |
Other specifications on request | 107 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 18 hPa (20 °C) |
Density | 1.11 g/cm3 (20 °C) |
pH | 2 - 4 (H2O, 20 °C) |
Grade | ACS,ISO |
Synonyms | Perhydrol |