Spritzflaschen, enghalsig, mit Schraubverschluss
Lieferant: Brand
143848 143862 143854
BRND143848EA 125 EUR
BRND143848 BRND143862 BRND143854
Spritzflaschen, enghalsig, mit Schraubverschluss
Flaschen Spritzflaschen
PFA, durchscheinend, mit ETFE-Schraubkappe und FEP-Spritzeinsatz.
  • Hervorragende chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit von −200 bis +260 °C
  • Können für weniger kritische Applikationen verwendet werden, für welche kein reines PFA benötigt wird
Enthalten Anteile an wieder aufbereitetem PFA-Material. Daher preiswert und umweltfreundlich.