Wasserstoffperoxid 30% stabilisiert, (Perhydrol®) EMSURE® ISO zur Analyse, Supelco®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Hydrogenperoxid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
1.07210.0250 1.07210.1000 1.07210.2500 1.07210.9025
1.07210.0250EA 47.5 EUR
1.07210.0250 1.07210.1000 1.07210.2500 1.07210.9025
Wasserstoffperoxid 30% stabilisiert, (Perhydrol®) EMSURE® ISO zur Analyse, Supelco®
Wasserstoffperoxid
Formel: H₂O₂
Molecular Weight: 34,01 g/mol
Siedepunkt: ∼107 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –25,7 °C
Dichte: 1,11 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011333
CAS-Nummer: 7722-84-1
EINECS: 231-765-0
UN: 2014
ADR: 5.1 (8),II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay (Manganometric) 30% min.
Color 10 Hazen max.
Other specifications on request 107 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 18 hPa (20 °C)
Density 1.11 g/cm3 (20 °C)
pH 2 - 4 (H2O, 20 °C)