Wasserstoffperoxid 30% Unstabilised, AnalaR NORMAPUR® zA
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: Hydrogenperoxid
23619.297EA 89.9 EUR
23619.297 23619.264 23619.366
Wasserstoffperoxid 30% Unstabilised, AnalaR NORMAPUR® zA
Wasserstoffperoxid
Formel: H₂O₂
Molecular Weight: 34.01 g/mol
Siedepunkt: ~107 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: <0 °C
Dichte: 1.11 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011333
CAS-Nummer: 7722-84-1
EINECS: 231-765-0
UN: 2014
ADR: 5.1 (8) II
Merck Index: 14,04798
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt 30.0-32.0 %
Acidity Max. 0,0002 meq/g
Colouration Max. 10 APHA
Verdampfungsrückstand Max. 30 ppm
Schwermetalle (als Pb) Max. 1 ppm
Gesamt N (Stickstoff) Max. 4 ppm
Cl (Chlorid) Max. 0,5 ppm
PO4 (Phosphat) Max. 2 ppm
SO4 (Sulfat) Max. 2 ppm
As (Arsen) Max. 0,5 ppm
Cd (Cadmium) Max. 0,02 ppm
Cu (Kupfer) Max. 0,02 ppm
Fe (Eisen) Max. 0,1 ppm
Ni (Nickel) Max. 0,02 ppm
Pb (Blei) Max. 0,1 ppm
Zn (Zink) Max. 0,1 ppm