Becher, niedrige Form, ETFE
Lieferant: Brand
90224 90228 90238 90248 90252 90254 90256 90262
BRND90224EA 11.8 EUR
BRND90224 BRND90228 BRND90238 BRND90248 BRND90252 BRND90254 BRND90256 BRND90262
Becher, niedrige Form, ETFE
Becher
ETFE, durchscheinend.
  • Hervorragende Chemikalienbeständigkeit
  • Gute Temperaturbeständigkeit von –100 bis +150 °C
  • Autoklavierbar
Mit Ausguss und leicht ablesbarer, blau aufgedruckter Graduierung.
Standards: ISO 7056