Formalin 10% (v/v), Histologie-Qualität, neutralisiert (pH 7.0 ± 0.2), J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
|
Achtung
|
Synonyme:
Formaldehyd
, Formol
, Methanal
, Methylaldehyd
3933.9020EA
44
EUR
3933.9020
3933.9010
3933.1000MB
3933.5000PC
3933.9010JL
3933.9020JL
3933.9200
3933.1000
Formalin 10% (v/v), Histologie-Qualität, neutralisiert (pH 7.0 ± 0.2), J.T.Baker®
Formalinlösung
Formel:
CH₂O Molecular Weight: 30,03 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003274 CAS-Nummer: 50-00-0 EINECS: 200-001-8 |
Spezifikation Testergebnisse
Sodium (Na) | 61 - 71 mmol/l |
Formaldehyde (HCHO) | 38 - 42 g/l |
pH at 25°C | 6.8 - 7.2 |