Formaldehyd 35% in wässriger Lösung stabilisiert, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: Methanal, Formalin, Formol, Methylaldehyd
Stabilisierung: Stabilisiert mit Methanol 10-15 %
90240.5000EA 47.5 EUR
90240.5000 90240.9010 90240.9025
Formaldehyd 35% in wässriger Lösung stabilisiert, TECHNICAL
Formaldehyd
Warning : Store this product at ambient temperature (above 15°C), because it may polymerise at temperatures below 9°C. Presence of polymers does not affect product properties. Precipitate can be removed by filtration.
Formel: CH₂O
Molecular Weight: 30,03 g/mol
Dichte: 1,088 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 66 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003274
CAS-Nummer: 50-00-0
EINECS: 200-001-8
UN: 2209
ADR: 8,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 34.5 %