Becher, niedrige Form
Lieferant: Brand
90320 90328 90338 90344 90348 90352 90354 90362 90364
213-1554EA 22.5 EUR
213-1554 213-1556 213-1558 213-1559 213-1560 213-1561 213-1562 213-1564 213-1565
Becher, niedrige Form
Becher
PTFE, mit Ausguss.
  • Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit
  • Temperaturbeständig von −200 bis +280 °C
  • Flacher Boden für gute Wärmeübertragung, z. B. beim Einsatz auf geregelten Kochplatten
Starkwandig, mit verstärktem Rand und besonders glatten Innenwänden zur Vermeidung von Kontaminationen. Antiadhäsiv. Geringe Gasdurchlässigkeit.