Formaldehyd 36% in wässriger Lösung stabilisiert, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: FormolFormalinMethanalMethylaldehyd
Stabilisierung: Stabilisiert mit Methanol 10 %
20910.328EA 52.4 EUR
20910.328 20910.294 20910.330 20910.363 20910.443
Formaldehyd 36% in wässriger Lösung stabilisiert, GPR RECTAPUR®
Formaldehyd
Formel: CH₂O
Molecular Weight: 30,03 g/mol
Dichte: 1,088 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 66 °C (geschlossener Tiegel)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003274
CAS-Nummer: 50-00-0
EINECS: 200-001-8
UN: 2209
ADR: 8,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay 35 - 38 %
Density (20/4) 1.083 - 1.093
Heavy metals (as Pb) Max. 20 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 0.02 %
Methanol 8 - 12 %