Formaldehyd 37% w/w water Stabilised
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Methanal, Formalin, Formol, Methylaldehyd
Stabilisierung: 5-15% MeOH
119690010 119690025 119690050 119690250
ACRO119690010EA 35.3 EUR
ACRO119690010 ACRO119690025 ACRO119690050 ACRO119690250
Formaldehyd 37% w/w water Stabilised
Formaldehyd
Formel: CH₂O
Molecular Weight: 30.03 g/mol
Siedepunkt: -19.3
Schmelzpunkt: –15 °C
Dichte: 1.083 g/cm³
Flammpunkt: 50 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003274
CAS-Nummer: 50-00-0
EINECS: 200-001-8
UN: 1198
ADR: 3 III
Merck Index: 13,04259
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear solution
Color scale ≤10 APHA
Stabilizer 5 to 15 % methanol
Titration 35.0 to 39.0 %
Free acid (HCOOH) ≤0.1 %