Formaldehyd 37% (w/w) in wässriger Lösung stabilisiert ACS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Methanal, Formalin, Formol, Methylaldehyd
Stabilisierung:
10-15% Stabilisiert mit Methanol
410730010
410731000
410730050
410730010.EA
44.8
EUR
410730010.
410731000.
410730050.
Formaldehyd 37% (w/w) in wässriger Lösung stabilisiert ACS
Formaldehyd
Formel:
CH₂O Molecular Weight: 30.03 g/mol Siedepunkt: -19.3 Schmelzpunkt: –15 °C Flammpunkt: 50 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003274 CAS-Nummer: 50-00-0 EINECS: 200-001-8 UN: 1198 ADR: 3 III Merck Index: 13,04259 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear solution |
Color scale | ≤10 APHA |
Stabilizer | 10 to 15 % methanol |
Residue after ignition | ≤0.005 % |
Titration | 36.5 to 38.0 % |
Chloride (Cl) | ≤5 ppm |
Sulfate (SO4) | ≤0.002 % |
Iron (Fe) | ≤5 ppm |
Heavy metals (ICP-OES) | ≤5 ppm |
Titrable acid | ≤0.006 meq/g |