Ameisensäure ≥80%, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: Methansäure
20315.446EA 270 EUR
20315.446 20315.297 20315.366
Ameisensäure ≥80%, TECHNICAL
Ameisensäure
Formel: HCO₂H
Molecular Weight: 46,03 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003297
CAS-Nummer: 64-18-6
EINECS: 200-579-1
UN: 3412
ADR: 8,II
https://de.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/37/23/723723.jpg
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay 79 - 81 %
n 20/D 1.369 - 1.372