Ameisensäure 88% ACS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
410770025 410775000
ACRO410770025EA 104 EUR
ACRO410770025 ACRO410775000
Ameisensäure 88% ACS
Ameisensäure
Formel: HCO₂H
Siedepunkt: 101 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: 8 °C
Dichte: 1,22 g/cm³
Flammpunkt: 60 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003297
CAS-Nummer: 64-18-6
EINECS: 200-579-1
UN: 1779
ADR: 8,II
Merck Index: 13,04265
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a6cee80f8dc5a4afaf0be47215f1cf258eef7cfd&vid=a77e0bed84455e37172a184511237ad1d178fd11&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3694 to 1.3714 (20°C, 589 nm)
Color scale ≤15 APHA
Residue after evaporation ≤0.002 %
Titration with NaOH ≥88.0 %
Dilution test passes test
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Sulfite (SO3) passes test
Sulfate (SO4) ≤20 ppm
Ammonium (NH4) ≤50 ppm
Iron (Fe) ≤5 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤5 ppm
Free acid (CH3COOH) ≤0.4 %