Ethylamin ≥70% zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Monoethylamin, Aminoethan, Ethanamin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.20024.1000 8.20024.2500
8.20024.1000EA 41.8 EUR
8.20024.1000 8.20024.2500
Ethylamin ≥70% zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Ethylamin
Formel: C₂H₇N
Molecular Weight: 45.08 g/mol
Siedepunkt: 17
Schmelzpunkt: -81,1
Dichte: 0.689
Flammpunkt: -37
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008160
CAS-Nummer: 75-04-7
EINECS: 200-834-7
UN: 2270
ADR: 3 (8) II
Merck Index: 13,03797
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility (20 °C) soluble
Boiling Point 39 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 460 hPa (20 °C)
Flash Point -26 °C
Explosion Limit 3.0 - 12.8 %(V)
Density 0.81 g/cm3 (20 °C)
pH 14 (H2O, 20 °C)
Ignition Point 375 °C
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable liquid