Methylamin 40% in wässriger Lösung, reinst
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Aminomethan
126230010
126230025
126230100
ACRO126230010EA
60.6
EUR
ACRO126230010
ACRO126230025
ACRO126230100
Methylamin 40% in wässriger Lösung, reinst
Methylamin
Formel:
CH₅N Molecular Weight: 31,06 g/mol Schmelzpunkt: –38 °C Dichte: 0,9 g/cm³ Flammpunkt: –15 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008104 CAS-Nummer: 74-89-5 EINECS: 200-820-0 UN: 1235 ADR: 3,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | Clear colorless Solution |
Titration with HClO4 | 40 to 43 % |
HPLC | ≥96.0 % |
GC | ≥99.50 % |
Color scale | ≤50 APHA |
Chloride (Cl) | ≤1 ppm |
Aluminium (Al) | ≤0.5 ppm |
Barium (Ba) | ≤0.1 ppm |
Calcium (Ca) | ≤0.5 ppm |
Iron (Fe) | ≤0.1 ppm |
Lead (Pb) | ≤0.1 ppm |
Magnesium (Mg) | ≤0.1 ppm |
Nickel (Ni) | ≤0.02 ppm |
Zinc (Zn) | ≤0.1 ppm |
Free amine | ≤0.01 % (as CH3NH2) |