Methylamin 40% (w/w) in wässriger Lösung
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Aminomethan
L00894.AK
L00894.AU
L00894.0F
L00894.AKEA
24.5
EUR
L00894.AK
L00894.AU
L00894.0F
Methylamin 40% (w/w) in wässriger Lösung
Methylamin
Formel:
CH₅N Molecular Weight: 31,06 g/mol Siedepunkt: 49 °C Schmelzpunkt: –38 °C Dichte: 0,899 Flammpunkt: –14 °C (7 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008104 CAS-Nummer: 74-89-5 EINECS: 200-820-0 UN: 1235 ADR: 3,II Merck Index: 14,6014 |