Natriumdodecylsulfat (SDS) 20% in wässriger Lösung für die Biotechnologie
Lieferant: VWR Chemicals
|
Achtung
|
Synonyme:
Natriumlaurylsulfat, Schwefelsäuredodecylester Natriumsalz, Laurylsulfat Natriumsalt, Dodecylnatriumsulfat, Dodecylschwefelsäure Natriumsalz
0837-200MLEA
59.5
EUR
0837-200ML
0837-500ML
Natriumdodecylsulfat (SDS) 20% in wässriger Lösung für die Biotechnologie
Natriumdodecylsulfat (SDS)
Formel:
CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na Dichte: 1…1,1 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00036175 CAS-Nummer: 151-21-3 EINECS: 205-788-1 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Leitfähigkeit | 22800 umhos - 27600 umhos |
pH@25°C | 5 - 8 |