Natriumdodecylsulfat (SDS) 200 g/l aqueous solution, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Natriumlaurylsulfat, Schwefelsäuredodecylester Natriumsalz, Laurylsulfat Natriumsalt, Dodecylnatriumsulfat, Dodecylschwefelsäure Natriumsalz
MQ200
05030-1L-F 05030-2.5L-F 05030-500ML-F
SIAL05030-1L-FEA 278 EUR
SIAL05030-1L-F SIAL05030-2.5L-F SIAL05030-500ML-F
Natriumdodecylsulfat (SDS) 200 g/l aqueous solution, Sigma-Aldrich®
Natriumdodecylsulfat (SDS)
Formel: CH₃(CH₂)₁₁OSO₃Na
Molecular Weight: 288.38 g/mol
Dichte: 1…1.1 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00036175
CAS-Nummer: 151-21-3
EINECS: 205-788-1
Merck Index: 14,08636
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fe4cb1741fba41f699a3be006d0b01b1b551898c&vid=c6df9a86fc351b319e68cc79c1c17f733b4fec67&prid=web&clid=SAPDAM