Salzsäure 25% in Wasser, rein
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
387790010 387790025
ACRO387790010EA 32.5 EUR
ACRO387790010 ACRO387790025
Salzsäure 25% in Wasser, rein
Salzsäure
Formel: HCl
Molecular Weight: 36.46 g/mol
Siedepunkt: 107 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –70 °C
Dichte: 1.12 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011324
CAS-Nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8 II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Solution
Residue after ignition ≤0.002 %
Titration with NaOH ≥25.0 %
Sulfate (SO4) ≤0.002 %
Iron (Fe) ≤0.0001 %
Heavy metals (as Pb) ≤1 ppm