Salzsäure 24,5 - 26,0%, Puriss., Fluka™
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
Synonyme: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
07104-1L 07104-2.5L
07104-1LEA 39.42 EUR
07104-1L 07104-2.5L
Salzsäure 24,5 - 26,0%, Puriss., Fluka™
Salzsäure
Formel: HCl
Molecular Weight: 36.46 g/mol
Dichte: 1.11 g/cm3
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011324
CAS-Nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8 II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Ignition Residue ≤0.002% (as SO₄)
Assay 24.5 - 26.0 %
Residue on ignition (SO₄) Max. 0.002 %
Arsenic (As) Max. 0.00005 %
Iron (Fe) Max. 0.0001 %
Heavy metals (as Pb) Max. 0.0001 %
Free chlorine (Cl) Max. 0.0001 %
Sulfate (SO₄) Max. 0.0002 %
Sulfite (SO₃) Max. 0.0005 %
Vapor Pressure 7.93 psi ( 37.7 °C)