Salzsäure 35%, TECHNICAL
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: Hydrochloric acid solution, Muriatic acid
20246.298EA 21.6 EUR
20246.298 20246.323 20246.367 20246.460
Salzsäure 35%, TECHNICAL
Salzsäure
Formel: HCl
Molecular Weight: 36.46 g/mol
Schmelzpunkt: –30 °C
Dichte: 1.18 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011324
CAS-Nummer: 7647-01-0
EINECS: 231-595-7
UN: 1789
ADR: 8 II
REACH: 01-2119484862-27
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 35 %