Salzsäure 36 - 38%, BAKER ANALYZED®, Laborreagens, J.T.Baker®
Lieferant: Avantor
|
Gefahr
|
6081.2500EA
62.92
EUR
6081.2500
6081.1000
6081.9025
6081.2500PE
Salzsäure 36 - 38%, BAKER ANALYZED®, Laborreagens, J.T.Baker®
Salzsäure
Formel:
HCl Siedepunkt: 110 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: –30 °C Dichte: 1,18 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011324 CAS-Nummer: 7647-01-0 EINECS: 231-595-7 UN: 1789 ADR: 8,II |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | 37 - 38 % |
Ammonium (NH4) | max. 3 ppm |
Mercury (Hg) | max. 5 ppb |
Free Chlorine | max. 0.5 ppm |
Residue after Ignition | max. 5 ppm |
Sulfate (SO4) | max. 1 ppm |
Sulfite (SO3) | max. 2 ppm |
Trace Impurities (in ppm) | |
Silver (Ag) | max. 0.01 |
Aluminium (Al) | max. 0.05 |
Arsenic (As) | max. 0.05 |
Barium (Ba) | max. 0.02 |
Beryllium (Be) | max. 0.01 |
Calcium (Ca) | max. 0.5 |
Cadmium (Cd) | max. 0.02 |
Cobalt (Co) | max. 0.01 |
Chromium (Cr) | max. 0.05 |
Copper (Cu) | max. 0.01 |
Iron (Fe) | max. 0.20 |
Germanium (Ge) | max. 0.1 |
Potassium (K) | max. 0.10 |
Lithium (Li) | max. 0.01 |
Magnesium (Mg) | max. 0.05 |
Manganese (Mn) | max. 0.01 |
Molybdenum (Mo) | max. 0.02 |
Sodium (Na) | max. 0.30 |
Nickel (Ni) | max. 0.05 |
Lead (Pb) | max. 0.05 |
Strontium (Sr) | max. 0.01 |
Titanium (Ti) | max. 0.05 |
Thallium (Tl) | max. 0.05 |
Vanadium (V) | max. 0.01 |
Zinc (Zn) | max. 0.5 |
Zirconium (Zr) | max. 0.05 |