Perchlorsäure 60% analytisches Reagens

Lieferant: Bernd Kraft
Gefahr

Synonyme: Überchlorsäure

04207.4700 04207.3700
KRAF04207.4700EA 238 EUR
KRAF04207.4700 KRAF04207.3700
Perchlorsäure 60% analytisches Reagens
Perchlorsäure
Formel: HClO₄
Siedepunkt: 160…181 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –112,2 °C
Dichte: 1,53…1.768 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011325
CAS-Nummer: 7601-90-3
EINECS: 231-512-4
UN: 1873
ADR: 5.1,I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5fc15d8358229daccc96a56573b32589d2a21575&vid=3780c3029836d8b95181cdef71dc2669f7e2a797&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR