Perchlorsäure 70% 70% ACS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Überchlorsäure
424030010 424032500 424030025
ACRO424030010EA 112 EUR
ACRO424030010 ACRO424032500 ACRO424030025
Perchlorsäure 70% 70% ACS
Perchlorsäure
Formel: HClO₄
Siedepunkt: 160…181 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –18 °C
Dichte: 1,66 g/cm³
Flammpunkt: 113 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011325
CAS-Nummer: 7601-90-3
EINECS: 231-512-4
UN: 1873
ADR: 5.1,I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5fc15d8358229daccc96a56573b32589d2a21575&vid=3780c3029836d8b95181cdef71dc2669f7e2a797&prid=web&clid=SAPDAM
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Color scale ≤10 APHA
Residue after ignition ≤0.003 %
Titration with NaOH 69.0 to 72.0 %
Chloride (Cl) ≤10 ppm
Sulfate (SO4) ≤10 ppm
Silicate and phosphate ≤5 ppm (as SiO2)
Iron (Fe) ≤1 ppm
Heavy metals (as Pb) ≤1 ppm
Nitrogen compounds (as N) ≤0.001 %