Erlenmeyerkolben, Eng- oder Weithals, mit Bördelrand
Lieferant: Brand
92773 92717 92724 92736 92739 92744 92754 92763 92768 92814 92817 92824 92836 92839 92844 92854 92863
BRND92773EA 102 EUR
BRND92773 BRND92717 BRND92724 BRND92736 BRND92739 BRND92744 BRND92754 BRND92763 BRND92768 BRND92814 BRND92817 BRND92824 BRND92836 BRND92839 BRND92844 BRND92854 BRND92863
Erlenmeyerkolben, Eng- oder Weithals, mit Bördelrand
Kolben Erlenmeyerkolben
Borosilikatglas 3.3, klar.
  • Sehr gute chemische Beständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Minimale Wärmeausdehnung, dadurch bedingt hohe Temperaturwechselbeständigkeit
Volume graduations and labelling area.
Standards: ISO 1773 Enghals (außer 200 ml und 300 ml)
DIN ISO 24450 Weithals (außer 25 ml, 200 ml, 300 ml und 2000 ml).