VWR®, Messkolben
Lieferant: VWR
VWR®
612-3741EA 19.4 EUR
612-3741 612-3740 612-3819 612-3818 612-3746 612-3738 612-3743 612-3820 612-3742 612-3745 612-3744
VWR®, Messkolben
Kolben Messkolben
Borosilikatglas 3.3, Klasse A.
  • Weiße PP-Stopfen
  • Markierungen und Beschriftungen in blauem Emaillelack
  • Auf Einguss justiert (TC, In)
Standards: DIN EN ISO 1042
Bestellinformation: Chargennummer und Chargenzertifikat inbegriffen.