Flußsäure 38,5 - 41,5%
Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr
01071.9030 01071.91000
HONE01071.9030EA 0 EUR
HONE01071.9030 HONE01071.91000
Flußsäure 38,5 - 41,5%
Hydrofluoric acid
Formel: HF
Molecular Weight: 20.01 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011346
CAS-Nummer: 7664-39-3
EINECS: 231-634-8
UN: 1790
ADR: 8 II