Flußsäure 40%

Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr

01011.9060 01011.91000
HONE01011.9060EA 0 EUR
HONE01011.9060 HONE01011.91000
Flußsäure 40%
Hydrofluoric acid
Formel: HF
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011346
CAS-Nummer: 7664-39-3
EINECS: 231-634-8
UN: 1790
ADR: 8,II

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR