Flußsäure 40 - 45%
Lieferant: Honeywell Chemicals
|
Gefahr
|
01012-1000KG-H
01012-220KG-H
01012.9030
01012.91000
01012.9220
01012.9230
SIAL01012-1000KG-HEA
0
EUR
SIAL01012-1000KG-H
SIAL01012-220KG-H
HONE01012.9030
HONE01012.91000
HONE01012.9220
HONE01012.9230
Flußsäure 40 - 45%
Hydrofluoric acid
Formel:
HF Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011346 CAS-Nummer: 7664-39-3 EINECS: 231-634-8 UN: 1790 ADR: 8,II |