Flußsäure 40%, EMSURE® ISO zur Analyse, Supelco®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
1.00338.0500
1.00338.1000
1.00338.2500
1.00338.9180
1.00338.0500EA
44.3
EUR
1.00338.0500
1.00338.1000
1.00338.2500
1.00338.9180
Flußsäure 40%, EMSURE® ISO zur Analyse, Supelco®
Hydrofluoric acid
Formel:
HF Molecular Weight: 20.01 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011346 CAS-Nummer: 7664-39-3 EINECS: 231-634-8 UN: 1790 ADR: 8 (6.1) II |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | -44 °C |
Boiling Point | 112 °C |
Density | 1.13 g/cm3 (20 °C) |
pH | (H2O, 20 °C) strongly acid |