Flußsäure 71 - 75% ≥71-75%

Lieferant: Honeywell Chemicals
Gefahr

01022.9030 01022.9220
HONE01022.9030EA 732 EUR
HONE01022.9030 HONE01022.9220
Flußsäure 71 - 75% ≥71-75%
Hydrofluoric acid
Formel: HF
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011346
CAS-Nummer: 7664-39-3
EINECS: 231-634-8
UN: 1790
ADR: 8,I

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR