Salpetersäure 52,5%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
Synonyme:
Nitric acid solution
20412.293EA
41
EUR
20412.293
20412.362
Salpetersäure 52,5%, GPR RECTAPUR®
Salpetersäure
Formel:
HNO₃ Molecular Weight: 63,01 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011349 CAS-Nummer: 7697-37-2 EINECS: 231-714-2 UN: 2031 ADR: 8,II |
Spezifikation Testergebnisse
Assay | 52.5 - 54.0 % |
Density (20/4) | 1.325 - 1.335 |
Heavy metals (as Pb) | Max. 20 ppm |
Ignition residue (SO4) | Max. 0.02 % |
Cl (Chloride) | Max. 10 ppm |
Fe (Iron) | Max. 10 ppm |