Salpetersäure 60%, GPR RECTAPUR®
Lieferant: VWR Chemicals
Gefahr
Synonyme: Nitric acid solution
20421.294EA 39.6 EUR
20421.294 20421.551 20421.460
Salpetersäure 60%, GPR RECTAPUR®
Salpetersäure
Formel: HNO₃
Molecular Weight: 63,01 g/mol
Siedepunkt: ~120 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –22 °C
Dichte: 1,37 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011349
CAS-Nummer: 7697-37-2
EINECS: 231-714-2
UN: 2031
ADR: 8,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Assay Min. 60 %
Density (20/4) 1.366 - 1.380
Heavy metals (as Pb) Max. 2 ppm
Ignition residue (SO4) Max. 50 ppm
Cl (Chloride) Max. 5 ppm
SO4 (Sulphate) Max. 10 ppm
As (Arsenic) Max. 0.05 ppm
Fe (Iron) Max. 2 ppm