Salpetersäure 65%, EMSURE® ISO zur Analyse (max. 0,005 ppm Hg), Supelco®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Nitric acid solution
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
1.00452.1000
1.00452.2500
1.00452.9180
1.00452.1000EA
42
EUR
1.00452.1000
1.00452.2500
1.00452.9180
Salpetersäure 65%, EMSURE® ISO zur Analyse (max. 0,005 ppm Hg), Supelco®
Salpetersäure
Formel:
HNO₃ Molecular Weight: 63.01 g/mol Siedepunkt: 87 Schmelzpunkt: –42 °C Dichte: 1.51 Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00011349 CAS-Nummer: 7697-37-2 EINECS: 231-714-2 UN: 2031 ADR: 8 (5.1) II Merck Index: 13,06610 |
Spezifikation Testergebnisse
Solubility | (20 °C) soluble |
Melting Point | -32 °C |
Boiling Point | 121 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 9.4 hPa (20 °C) |
Density | 1.39 g/cm³ (20 °C) |
pH | (H₂O, 20 °C) strongly acid |
Hazard Class | 8 |
Hazard Class Description | Corrosive material |