Wasserstoffperoxid 35% (w/w) in Wasser stabilisiert zur Analyse
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Hydrogenperoxid
202460010 202460025 202460250 202465000 202460100 202460251
202460010.EA 48 EUR
202460010. 202460025. 202460250. 202465000. ACRO202460100 ACRO202460251
Wasserstoffperoxid 35% (w/w) in Wasser stabilisiert zur Analyse
Wasserstoffperoxid
Formel: H₂O₂
Siedepunkt: ∼107 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –33 °C
Dichte: 1,135 g/cm³
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00011333
CAS-Nummer: 7722-84-1
EINECS: 231-765-0
UN: 2014
ADR: 5.1,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear solution
Heavy metals ≤10 ppm
Color scale ≤10 APHA
Stabilizer about 0.03% stabilizers
Residue after evaporation ≤0.025 % (105°C)
Titration with KMnO4 34.5 to 37 %
Chloride (Cl) ≤2 ppm
Nitrates ≤0.012 %
Phosphates ≤0.012 %
Arsenic (As) ≤3 ppm
Chromium (Cr) ≤0.2 ppm
Iron (Fe) ≤0.5 ppm