Wasserstoffperoxid 35%, pure S_10ppm
Lieferant: Bernd Kraft
Gefahr
Synonyme: Hydrogenperoxid
01170.3110 01170.4110
KRAF01170.3110EA 31.4 EUR
KRAF01170.3110 KRAF01170.4110
Wasserstoffperoxid 35%, pure S_10ppm
Wasserstoffperoxid
Formel: H₂O₂
Molecular Weight: 34.01 g/mol
Siedepunkt: ∼107 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: < 0 °C
Dichte: 1.11 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011333
CAS-Nummer: 7722-84-1
EINECS: 231-765-0
UN: 2014
ADR: 5.1 II
Merck Index: 14,04798