Wasserstoffperoxid 50% (w/w) in Wasser stabilisiert, rein
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Hydrogenperoxid
302865000 302860025
ACRO302865000EA 103 EUR
ACRO302865000 ACRO302860025
Wasserstoffperoxid 50% (w/w) in Wasser stabilisiert, rein
Wasserstoffperoxid
Formel: H₂O₂
Molecular Weight: 34.01 g/mol
Siedepunkt: 114 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –52 °C
Dichte: 1.2 g/cm³
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00011333
CAS-Nummer: 7722-84-1
EINECS: 231-765-0
UN: 2014
ADR: 5.1 II
Merck Index: 14,04798
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Solution
Refractive index 1.3665 to 1.3685 (20°C, 589 nm)
Density (20°C) 1.19 to 1.21 kg/l
Stabilizer ≤200 ppm phosphates
pH 1 to 4
Titration with KMnO4 49.8 to 50.6 %