Natriumhydroxid 30% (w/w) in wässriger Lösung, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Lieferant: VWR Chemicals
|
Gefahr
|
Synonyme:
Caustic soda
28226.293EA
47.4
EUR
28226.293
28226.327
28226.362
28226.442
Natriumhydroxid 30% (w/w) in wässriger Lösung, AnalaR NORMAPUR® analytisches Reagens
Sodium hydroxide
Formel:
NaOH Molecular Weight: 40 g/mol Siedepunkt: 119…135 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 9…10 °C Dichte: 1,33 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00003548 CAS-Nummer: 1310-73-2 EINECS: 215-185-5 UN: 1824 ADR: 8,II |
Spezifikation Testergebnisse
Gehalt | 30 - 31 % |
Gesamtalkali | 30,0 bis 31,0 % |
Dichte (20/4) | 1,32 - 1,34 |
Schwermetalle (als Pb) | Max. 2 ppm |
Siliciumdioxid | Max. 5 ppm |
Gesamt N (Stickstoff) | Max. 10 ppm |
Cl (Chlorid) | Max. 200 ppm |
CO3 (als Na2CO3) | Max. 1 % |
PO4 (Phosphat) | Max. 1 ppm |
SO4 (Sulfat) | Max. 10 ppm |
Al (Aluminium) | Max. 2 ppm |
Ba (Barium) | Max. 2 ppm |
Ca (Calcium) | Max. 2 ppm |
Cd (Cadmium) | Max. 0,1 ppm |
Co (Cobalt) | Max. 0,3 ppm |
Cr (Chrom) | Max. 2 ppm |
Cu (Kupfer) | Max. 0,3 ppm |
Fe (Eisen) | Max. 2 ppm |
Hg (Quecksilber) | Max. 0,02 ppm |
K (Kalium) | Max. 50 ppm |
Mg (Magnesium) | Max. 2 ppm |
Mn (Mangan) | Max. 0,1 ppm |
Ni (Nickel) | Max. 0,6 ppm |
Pb (Blei) | Max. 0,1 ppm |
Zn (Zink) | Max. 0,3 ppm |
Learn more
![](/m-de.vwr.com/de_DE/images/about_vwr_275x315.jpg)