Natriumhydroxid 33% (w/w) in Wasser, reinst
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Caustic soda
358625000 358620050 358620250
ACRO358625000EA 31.1 EUR
ACRO358625000 ACRO358620050 ACRO358620250
Natriumhydroxid 33% (w/w) in Wasser, reinst
Sodium hydroxide
Formel: NaOH
Molecular Weight: 40 g/mol
Siedepunkt: 119…135 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 8 °C
Dichte: 1.36 g/cm³
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00003548
CAS-Nummer: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8 II
Merck Index: 14,08627
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless Solution
Heavy metals ≤10 ppm
Density (20°C) 1.355 to 1.365 kg/l
Titration with HCl 32.5 to 33.5 %
Sodium carbonate (Na2CO3) ≤0.1 % (Na2CO3)
Sodium sulfate (Na2SO4) ≤50 ppm (Na2SO4)
Sodium chloride (NaCl) ≤50 ppm (NaCl)